Learn More
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| CAS | 497-76-7 |
| Formule moléculaire | C12H16O7 |
| Numéro MDL | MFCD00016915 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | OC1=CC=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.25 |
| Pourcentage de pureté | 98% |