Learn More
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31449747
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449747 5 g
31433750 25 g
31444009 1 g
31447827 500 g
31448104 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31449747 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1453415g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 85618-21-9
Formule moléculaire C14H28O5S
Numéro MDL MFCD00012189
Quantité 5 g
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1SCCCCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 308.43
Pourcentage de pureté 98%