Learn More
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxyméthyl)-6-phénoxy-tétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, TRC
Code produit 30400595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400595 50 mg
30398640 10 mg
30393895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30400595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH63530550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1464-44-4
Formule moléculaire C12 H16 O6
Poids moléculaire (g/mol) 256.25
Synonyme Phenyl β-D-glucoside
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-phénoxy-tétrahydropyran-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl-beta-D-glucopyranoside
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Poids de la formule 256.0947