Learn More
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| CAS | 617-04-9 |
| Formule moléculaire | C7H14O6 |
| Numéro MDL | MFCD00063262 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@H]1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.18 |
| Pourcentage de pureté | 95% |