Learn More
(2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31341024
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31341024 25 g -
31337862 10 g 10g
31337608 5 g -
31337598 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31341024 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1213025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
CAS 958-09-8
Formule moléculaire C10H13N5O3
Numéro MDL MFCD00005754
Quantité 25 g
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)C1
Poids moléculaire (g/mol) 251.24
Pourcentage de pureté 98%