Learn More
Ester tert-butylique de l'acide (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphényl-4-morpholinecarboxylique, TRC
Code produit 30419126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419126 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8699701G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 112741-49-8
Formule moléculaire C21H23NO4
Quantité 1 g
Synonyme (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (5S,6R)-4-tert-Butoxycarbonyl-5,6-diphenyl-morpholin-2-one, (5S,6R)-5,6-Diphenyl-4-tert-butoxycarbonylmorpholin-2-one
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3/t18-,19+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)O[C@@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC tert-butyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphénylmorpholine-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Poids de la formule 353.1627