Learn More
(2R,3S)-(−)-NZ-6-Oxo-2,3-diphénylmorpholine, TRC
Code produit 30410137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8555501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,3S)-(-)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine
CAS 100516-54-9
Formule moléculaire C24H21NO4
Quantité 1 g
Synonyme (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, William's Lactone
Formule InChI InChI=1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m0/s1
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N2CC(=O)O[C@@H]([C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC benzyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphénylmorpholine-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 387.43
Poids de la formule 387.1471