Learn More
2R,4R-Sacubitril, MedChemExpress
Description
2R,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2R,4R-Sacubitril |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 766480-48-2 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 1 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H29NO5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@H](C(OCC)=O)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 411.49 |
| Afficher plus |