Learn More
(2R,4R)-Sacubitril, TRC
Code produit 30006117
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006117 1 mg 1mg
30003752 5 mg 5mg
30003723 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006117 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS0809101MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766480-48-2
Formule moléculaire C24 H29 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 411.491
Synonyme (R*,R*)-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-[1,1’-biphenyl]-4-pentanoic Acid α-Ethyl Ester, (αR,γR)-rel-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-[1,1’-biphenyl]-4-pentanoic Acid 4-Ethyl Ester, Sacubitril-(2R,4R) Isomer;Impurity B
Nom IUPAC 4-[[(2R,4R)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)C[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,4R)-Sacubitril
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21-/m1/s1
Poids de la formule 411.205
Pourcentage de pureté >95%