Learn More
Ester méthylique d‘acide (2R,4S)-N-BOC-4-hydroxypipéridine-2-carboxylique, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10028781 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10028781 1 g Flacon en verre 1g
10170272 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10028781 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 362970010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 321744-26-7 | Molecular Formula: C12H21NO5 | Molecular Weight: 259.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 321744-26-7
Formule moléculaire C12H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 259.30
Numéro MDL MFCD02259744
Clé InChI RNMVWSAJMIKMDY-DTWKUNHWSA-N
CID PubChem 2734504
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 2-O-méthyl (2R,4S)-4-hydroxypipéridine-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)[C@H]1C[C@@H](O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau (2R, 4S)-N-BOC-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Ambre à incolore
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 2r,4s-n-boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2r,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r,4s-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r,4s-n-boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid, 2r,4s-1-tert-butyl2-methyl4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-cis-4-hydroxy-l-pipecolinic acid methyl ester, 1-o-tert-butyl 2-o-methyl 2r,4s-4-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate, o1-tert-butyl o2-methyl 2r,4s-4-oxidanylpiperidine-1,2-dicarboxylate, tert-butyl 4s,2r-4-hydroxy-2-methoxycarbonyl piperidinecarboxylate, 2r-4beta-hydroxypiperidine-1,2beta-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester
Poids de la formule 259.3
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Viscous Liquid or Waxy Mass