Learn More
(2R,5R)-1-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)phényle]-2,5-diméthylphospholane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408306 100 mg 100mg
15418306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63420.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1044256-04-3 | C15H21O2P | 264.305 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1044256-04-3
Formule moléculaire C15H21O2P
Poids moléculaire (g/mol) 264.305
Numéro MDL MFCD09842713
Clé InChI JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Synonyme 2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
CID PubChem 71310562
Nom IUPAC 2-[2-[(2R,5R)-2,5-diméthylphospholan-1-yl]phényl]-1,3-dioxolane
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.105 g/mL
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.572
Quantité 100 mg
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 264.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide