Learn More
(2R,6S)-tert-butyl 2,6-diméthyl-4-oxopipéridine-1-carboxylate, TRC
Code produit 30332978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332978 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332978 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB94288010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R,6S)-tert-Butyl 2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 1005397-64-7
Formule moléculaire C12H21NO3
Quantité 10 mg
Synonyme cis-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO3/c1-8-6-10(14)7-9(2)13(8)11(15)16-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
SMILES C[C@H]1CC(=O)C[C@@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-but (2R,6S)-2,6-diméthyl-4-oxopipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 227.3
Poids de la formule 227.1521