Learn More
(+)-(2,8Ras)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10561711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10561711 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10561711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294580010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104322-63-6 | C10H15NO3S | 229.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (+)-(2R, 8aS)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine
Note relative au nom 99+%, (99+% e.e.)
CAS 104322-63-6
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H15NO3S
Numéro MDL MFCD00075319
Quantité 1 g
Fieser 16,61; 17,66
Conditions de rotation spécifiques 46.60 (25.00°C c=2,CHCl3)
Rotation spécifique 46.6
Synonyme 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Clé InChI GBBJBUGPGFNISJ-SKVWKECBSA-N
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)N4C3(C2)O4)C
Poids moléculaire (g/mol) 229.3
CID PubChem 86278372
Poids de la formule 229.3
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline