Learn More
(2R)-bornane-10,2-sultam, 99+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10712881 1 g Flacon en verre 1g
10026343 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10712881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 94594-90-8
Numéro MDL MFCD00066271
Clé InChI DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Synonyme 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
CID PubChem 54579826
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (2R)-Bornane-10, 2-sultam
Note relative au nom ≥99% ee
Point de fusion 181°C to 185°C
Couleur Incolore
Excès énantiomérique > 99%
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H17NO2S
Quantité 1 g
Rotation spécifique -33
Poids moléculaire (g/mol) 215.32
Poids de la formule 215.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2R)-Bornane-10,2-sultam
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.