Learn More
(2R-cis)-1-[2-(Hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC
Code produit 30137934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137934 250 mg 250mg
30136335 100 mg 100mg
17994725 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137934 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL172535250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145986-07-8
Formule moléculaire C8 H10 N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 230.24
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
Nom IUPAC 1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Poids de la formule 230.0361