Learn More
(2R)-Vildagliptin, TRC
Code produit 30003218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003218 250 mg 250mg
30011493 10 mg 10mg
30010174 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV305005250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1036959-27-9
Formule moléculaire C17H25N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 303.4
Synonyme 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2R)-, (2R)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, (R)-Vildagliptin
Nom IUPAC (2R)-1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acétyl]pyrrolidine-2-carbonitrile
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@@H]4C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Vildagliptin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m1/s1
Poids de la formule 303.1947
Pourcentage de pureté >95%