Learn More
(2R)-Vildagliptin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-Vildagliptin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m1/s1 |
| Poids de la formule | 303.1947 |
| Pourcentage de pureté | >95% |