Learn More
(2S)-1-Boc-4-oxo-proline Ester méthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester |
| CAS | 102195-80-2 |
| Formule moléculaire | C11 H17 N O5 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 1-O-tert-butyl 2-O-méthyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.26 |
| Poids de la formule | 243.1107 |