Learn More
(2S)-1-Boc-4-oxo-proline Ester méthylique, TRC
Code produit 30336106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336106 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB661225500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester
CAS 102195-80-2
Formule moléculaire C11 H17 N O5
Quantité 500 mg
Synonyme N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 2-O-méthyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 243.26
Poids de la formule 243.1107