Learn More
(2S)-1-Boc-4-oxo-proline Ester méthylique, TRC
Code produit 30346997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346997 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6612251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester
CAS 102195-80-2
Formule moléculaire C11 H17 N O5
Quantité 1 g
Synonyme N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 2-O-méthyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 243.26
Poids de la formule 243.1107