Learn More
(2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 79108-51-3 |
| Formule moléculaire | C5H9N3O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-Nitroso L-Prolinamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-5(9)4-2-1-3-8(4)7-10/h4H,1-3H2,(H2,6,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | O=NN(CCC1)[C@@H]1C(N)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.14 |