Learn More
(2S)-2-(4-Chlorophényl)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5-méthyl-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]-1-pipérazinyl]-3-[(1-méthyléthyl)amino]-1-propanone, TRC
Code produit 30363070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363070 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37787010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-2-(4-Chlorophenyl)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5-methyl-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]-1-piperazinyl]-3-[(1-methylethyl)amino]-1-propanone
CAS 1001264-89-6
Formule moléculaire C24H32ClN5O2
Quantité 10 mg
Synonyme GDC-0068, Ipatasertib, RG 7440
Formule InChI InChI=1S/C24H32ClN5O2/c1-15(2)26-13-19(17-4-6-18(25)7-5-17)24(32)30-10-8-29(9-11-30)23-21-16(3)12-20(31)22(21)27-14-28-23/h4-7,14-16,19-20,26,31H,8-13H2,1-3H3/t16-,19-,20-/m1/s1
SMILES CC(C)NC[C@@H](C(=O)N1CCN(CC1)c2ncnc3[C@H](O)C[C@@H](C)c23)c4ccc(Cl)cc4
Nom IUPAC (2S)-2-(4-clorofenil)-1-[4-[(5R,7R)-7-hidroxi-5-metil-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-il]piperazin-1-il]-3-(propan-2-ilamino)propan-1-ona
Poids moléculaire (g/mol) 458