Learn More
(2S)-2-Amino-2,3-diméthyl-butanenitrile L-(+)-Acide tartrique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid |
| CAS | 100594-33-0 |
| Formule moléculaire | C10H18N2O6 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-2,3-diméthylbutanenitrile ;(2R,3R)-acide 2,3-dihydroxybutanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.26 |
| Poids de la formule | 262.1165 |