Learn More
(2S)-2-Acide amino-hexanedioïque, TRC
Code produit 17993175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993175 250 mg 250mg
17931905 500 mg 500mg
17901475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA609970250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-90-7
Formule moléculaire C6 H11 N O4
Synonyme (2S)-2-Acide∣aminohexanedioïque Acide hexanedioïque, acide 2-amino-, (S)-∣Acide hexanedioïque, 2-amin-, L-(8CI) ∣(2S)-2-Acide∣(S)-2-Acide∣(S)-Acide(S)-2-Acide∣aminohexanediïque L-2-Acide∣ ∣aminoadipique L--Acide∣ α--Acide aminoadipique L-α-Acide-Aminoadipique
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide L-2-aminoadipique
Quantité 250 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Poids de la formule 161.0688
Poids moléculaire 161.16