Learn More
(2S)-2-amino-N-hydroxy-4-(méthylsulfanyl)butanamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S)-2-amino-N-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanamide |
| CAS | 19253-87-3 |
| Formule moléculaire | C5H12N2O2S |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12N2O2S/c1-10-3-2-4(6)5(8)7-9/h4,9H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CSCC[C@H](N)C(=O)NO |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-N-hydroxy-4-méthylsulfacylbutanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.22 |
| Poids de la formule | 164.0619 |