Learn More
(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole Acide 2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458336 250 mg 250mg
15448336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63491.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 130309-37-4 | C24H25NO4 | 391.467 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130309-37-4
Formule moléculaire C24H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 391.467
Numéro MDL MFCD00191201
Clé InChI JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
Synonyme fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
CID PubChem 2756165
Nom IUPAC (2S,3aS,7aS)-1-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonyl)acide -2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylique
SMILES C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 391.46
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre