Learn More
Acide (2S,3R)-3-phénylpyrrolidine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10083520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10083520 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 290081000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S, 3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Note relative au nom 98%
CAS 118758-48-8
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 234°C to 236°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H13NO2
Numéro MDL MFCD00142984
Quantité 100 mg
Conditions de rotation spécifiques + 84.00 (25.00°C c=0.75,6 N HCl)
Rotation spécifique + 84
Synonyme 3-phenyl-l-proline, 3-phenyl proline, 2s-3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Clé InChI VDEMEKSASUGYHM-QVDQXJPCSA-N
SMILES C1CNC(C1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-3-phénylpyrrolidine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
CID PubChem 133109024
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.