Learn More
(2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31004594
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31004594 10 g
30994731 5 g
31004262 250 mg
30998192 1 g
30994857 100 g
30998118 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31004594 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12667610g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
CAS 5505-63-5
Formule moléculaire C6H14ClNO5
Numéro MDL MFCD09880213
Quantité 10 g
SMILES O=C[C@@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 215.63
Pourcentage de pureté 98%