Learn More
Enzymaster (2S,3S)-2,3-Butanediol, > 99%
Beskrivning
- Produit par méthode enzymatique
- Pureté chimique > 99 %
- Excès énantiomérique > 99 %
- Excès diastéréoisomérique > 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Point de fusion | 19°C |
| Couleur | Transparent |
| Point d’ébullition | 179°C to 182°C |
| Excès énantiomérique | >99% |
| Quantité | 10 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.12 g/mol |
| Pourcentage de pureté | >99% |
| Qualité | Réactif |
| Forme physique | Liquide |
| Diastereomeric Excess | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?