Learn More
Enzymaster (2S,3S)-2,3-Butanediol, > 99%
Code produit 17834631
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17834631 10 g 10g
17854631 25 g 25g
17844631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17834631 Fournisseur Enzymaster Code fournisseur 101210
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
(2S,3S)-2,3-Butanediol de très haute pureté chimique et optique (cp > 99%, ee > 99%, de 98%).
  • Produit par méthode enzymatique
  • Pureté chimique > 99 %
  • Excès énantiomérique > 99 %
  • Excès diastéréoisomérique > 98%
Specifikationer
Point de fusion 19°C
Couleur Transparent
Point d’ébullition 179°C to 182°C
Excès énantiomérique >99%
Quantité 10 g
Poids moléculaire (g/mol) 90.12 g/mol
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif
Forme physique Liquide
Diastereomeric Excess 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.