Learn More
(2S,3S)-(+)-2,3-butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
Code produit. 10276430
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19132-06-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19132-06-0
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00063648
Clé InChI OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Synonyme 2s,3s-butane-2,3-diol, 2s,3s-+-2,3-butanediol, s,s-2,3-butanediol, s,s-+-2,3-butanediol, s,s-butane-2,3-diol, unii-7e9uxg71s1, 2,3-butanediol, +, s,s-2,3-butylene glycol, 2,3-butanediol, s-r*,r*, 2s,3s-2,3-butanediol
CID PubChem 439888
ChEBI CHEBI:16812
Nom IUPAC (2S,3S)-butane-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S, 3S)-(+)-2, 3-Butanediol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 179.0°C to 182.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4309 to 1.4329
Quantité 500 mg
Beilstein 01, 2183
Fieser 01,82
Merck Index 15, 1571
Gravité spécifique 0.98
Rotation spécifique + 13.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide huileux