Learn More
Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthoxybutanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S, 3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid |
| Point de fusion | 220.0°C to 224.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3CH(OCH3)CH(NH2)COOH |
| Quantité | 1 g |
| Conditions de rotation spécifiques | + 27.50 (25.00°C c=0.6,6N HCl) |
| Rotation spécifique | + 27.50 |
| Afficher plus |