Learn More
(2S,3S)-3-Hydroxyleucine, TRC
Code produit 30326704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326704 5 mg 5mg
30324409 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30326704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA4208705MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3S)-3-Hydroxyleucine
CAS 10148-70-6
Formule moléculaire C6H13NO3
Quantité 5 mg
Synonyme Beta-Hydroxyleucine
SMILES CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 147.17