Learn More
(2S,3S)-3-Hydroxynorleucine, TRC
Code produit 30396110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9497551G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3S)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-68-2
Formule moléculaire C6H13NO3
Quantité 1 g
Synonyme erythro-3-Hydroxy-norleucine, (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S,3S)-2-amino-3-hydroxyhexanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Poids de la formule 147.0895