Learn More
(2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phénylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 125.0°C to 127.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: <0.1% (20°C) |
| Poids de la formule | 263.34 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.