Learn More
(2S,3S,4aR,6S,8aR)-2,3,4a,5,6,8a-Hexahydro-7-iodo-2,3-diméthoxy-2,3,6-triméthyl-1,4-benzodioxin-6-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S,3S,4aR,6S,8aR)-2,3,4a,5,6,8a-Hexahydro-7-iodo-2,3-dimethoxy-2,3,6-trimethyl-1,4-benzodioxin-6-ol |
| CAS | 888723-91-9 |
| Formule moléculaire | C13H21IO5 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H21IO5/c1-11(15)7-9-8(6-10(11)14)18-12(2,16-4)13(3,17-5)19-9/h6,8-9,15H,7H2,1-5H3/t8-,9-,11+,12+,13+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2C[C@](C)(O)C(=C[C@H]2O[C@]1(C)OC)I |
| Nom IUPAC | (2S,3S,4aR,7S,8aR)-6-yodo-2,3-dimetoxi-2,3,7-trimetil-8,8a-dihidro-4aH-1,4-benzodioxin-7-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.21 |
| Poids de la formule | 384.0434 |