Learn More
(2S,4R)-4-hydroxy-1,2-pyrrolidinésdicarboxylique Ester 1-(4-Nitrobenzyl), TRC
Code produit 30393824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30393824 100 g
30401618 10 g
30392942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30393824 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953215100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96034-57-0
Formule moléculaire C13H14N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 310.26
Synonyme 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S,4R)-, 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S-trans)-, (2S,4R)-1-(4-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline, (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(4-nitrophényl)méthoxycarbonyle]pyrrolidine-2-carboxylique acide
SMILES O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O7/c16-10-5-11(12(17)18)14(6-10)13(19)22-7-8-1-3-9(4-2-8)15(20)21/h1-4,10-11,16H,5-7H2,(H,17,18)/t10-,11+/m1/s1
Poids de la formule 310.0801