Learn More
(2S,4R)-4-hydroxy-1,2-pyrrolidinésdicarboxylique Ester 1-(4-Nitrobenzyl), TRC
Code produit 30401618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401618 10 g
30393824 100 g
30392942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95321510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96034-57-0
Formule moléculaire C13H14N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 310.26
Synonyme 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S,4R)-, 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S-trans)-, (2S,4R)-1-(4-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline, (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(4-nitrophényl)méthoxycarbonyle]pyrrolidine-2-carboxylique acide
SMILES O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O7/c16-10-5-11(12(17)18)14(6-10)13(19)22-7-8-1-3-9(4-2-8)15(20)21/h1-4,10-11,16H,5-7H2,(H,17,18)/t10-,11+/m1/s1
Poids de la formule 310.0801