Learn More
(2S,4S)-(-)-2,4-bis(diphénylphosphino)pentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | [(2S,4S)-4-diphénylphosphanylpentan-2-yl]-diphénylphosphane |
| Poids de la formule | 440.5 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Cristalline |