Learn More
(2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane, 99%
Code produit 15441337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15441337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033668.03
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Formule moléculaire C29H30P2
Numéro MDL MFCD00058923
Quantité 1 g
Synonyme 2s,4s---2,4-bis diphenylphosphino pentane, s,s-bdpp, 2s,4s-pentane-2,4-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenyl, s,s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 2s,4s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenylphosphine, 2s,4s-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl-diphenylphosphane, 2s,4s-4-diphenylphosphanyl pentan-2-yl diphenylphosphane
Clé InChI CTYPJIUQROQJBG-DQEYMECFSA-N
SMILES CC(CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Nom IUPAC [(2S,4S)-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl]-diphenylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 440.507
CID PubChem 2734567
Poids de la formule 440.5
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solid