Learn More
(2S,4S)-2,4-Bis(diphénylphosphino)pentane, TRC
Code produit 30344019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344019 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344019 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB595710100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Formule moléculaire C29H30P2
Quantité 100 mg
Synonyme (2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(diphenylphosphine), 1,1'-[(1S,3S)-1,3-Dimethyl-1,3-propanediyl]bis[1,1-diphenylphosphine], (-)-2,4-BDPP
Formule InChI InChI=1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
SMILES C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC [(2S,4S)-4-diphénylphosphanylpentan-2-yl]-diphénylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 440.5
Poids de la formule 440.1823