Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phényl)-2,5-diéthylphospholane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11905941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11905941 100 mg Flacon en verre 100mg
11915941 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11905941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434121000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1314246-02-0
Formule moléculaire C17H25O2P
Poids moléculaire (g/mol) 292.36
Numéro MDL MFCD09265099
Clé InChI UKBFKBMQNUOKTD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
CID PubChem 16218309
Nom IUPAC 1-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)phényle]-2,5-diéthylphospholane
SMILES CCC1CCC(CC)P1C1=CC=CC=C1C1OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 292.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
RUO– À des fins de recherche uniquement