Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phényl)-2,5-diméthylphospholane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11975951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975951 100 mg Flacon en verre 100mg
11905961 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435171000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 695816-47-8
Formule moléculaire C15H21O2P
Poids moléculaire (g/mol) 264.3
Clé InChI JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
Synonyme 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, s,s-me-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, kanata purity, 1-2-1,3-dioxolane-2-yl phenyl-2beta,5alpha-dimethyltetrahydro-1h-phosphole, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
CID PubChem 16218307
Nom IUPAC 2-[2-[(2 S,5 S)-2,5-diméthylphospholan-1-yl]phényle]-1,3-dioxolane
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1030g/mL
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Gravité spécifique 1.103
Poids de la formule 264.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement