Learn More
p-toluènesulfonate de (2S)-(+)-glycidyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15422418
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15422418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H56000.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70987-78-9
Formule moléculaire C10H12O4S
Poids moléculaire (g/mol) 228.262
Numéro MDL MFCD00064489
Clé InChI NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
CID PubChem 153296
Nom IUPAC [(2S)-oxiran-2-yl]methyl 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulfonate
Point de fusion 46°C to 49°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3592143
Poids de la formule 228.26
Pourcentage de pureté 99%