Learn More
Tosylate (2S)-(+)-glycidyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10309490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10309490
Marque: Thermo Scientific Acros 264580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 70987-78-9 | C10H12O4S | 228.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70987-78-9
Formule moléculaire C10H12O4S
Poids moléculaire (g/mol) 228.27
Numéro MDL MFCD00064489
Clé InChI NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
CID PubChem 153296
Nom IUPAC [(2S)-oxiran-2-yl]methyl 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45°C to 48°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques + 17.00 (20.00°C c=2.5,CHCl3)
Rotation spécifique + 17
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.