Learn More
(2S)-N-(2-Boc-amino-3-phényl-d5-propyl) Boc-glycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S)-N-(2-Boc-amino-3-phenyl-d5-propyl) Boc-glycine |
| CAS | 1217601-60-9 |
| Formule moléculaire | C21H27D5N2O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (2S)-N-Boc-N’-Boc-amino-3-(phenyl-d5)propylglycine |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H32N2O6/c1-20(2,3)28-18(26)22-16(12-15-10-8-7-9-11-15)13-23(14-17(24)25)19(27)29-21(4,5)6/h7-11,16H,12-14H2,1-6H3,(H,22,26)(H,24,25)/t16-/m0/s1/i7D,8D,9D,10D,11D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](CN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | Ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil-[(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propil]amino]acético |
| Poids moléculaire (g/mol) | 413.52 |
| Poids de la formule | 413.2574 |