Learn More
MP Biomedicals™ Bouillon 2XYT, capsules : Régulier
Code produit 11377669 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
5000 g
Format:
Capsule
Conditionnement:
1kg
454g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
11377669 1000 g Capsule 1kg
11343319 454 g Capsule 454g
11307679 5000 g Capsule 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377669 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 113012031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.64€
    302.40€ / 1kg
    Économisez 38.24€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisé pour la croissance et la conservation des phages M13 ou d’autres bactériophages filamenteux d’ADNsb
Capsules de taille normale.
  • Contenu/L : 16 g de tryptone, 10 g d’extrait de levure, 5 g de NaCl
  • Utiliser 31 capsules/L
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Format Capsule
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Tryptone 16 g/l, extrait de levure 10 g/l, NaCl 5 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance et le maintien du phage M13 ou d’autres phages filamenteux
Quantité 1000 g