Learn More
(2Z)-2-Hexylidènecyclopentanone, TRC
Code produit 30407244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407244 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407244 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH3965531G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
CAS 103517-09-5
Formule moléculaire C11H18O
Quantité 1 g
Synonyme (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
Formule InChI InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7-
SMILES CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O
Nom IUPAC (Z)-2-hexilidenociclopentan-1-ona
Poids moléculaire (g/mol) 166.26
Poids de la formule 166.14