Learn More
(2Z)-2-Pentén-1-ol, TRC
Code produit 30415886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415886 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2745055G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2Z)-2-Penten-1-ol
CAS 1576-95-0
Formule moléculaire C5H10O
Quantité 5 g
Synonyme (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol
Formule InChI InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
SMILES CC\C=C/CO
Nom IUPAC (Z)-pent-2-en-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Poids de la formule 86.0732