Learn More
(2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluorométhyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophényl)but-2-en-2-amine, TRC
Code produit 17909654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17909654 5 mg 5mg
17987634 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17909654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8650005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 767340-03-4
Formule moléculaire C16 H13 F6 N5 O
Poids moléculaire (g/mol) 405.3
Synonyme (2Z)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-buten-1-one, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 7-[(2Z)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-butenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)- (9CI), (2Z)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-buten-1-one, (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
Nom IUPAC (Z)-3-amino-1-[3-(trifluorométhyl)-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophényl)but-2-en-1-un
SMILES N\C(=C/C(=O)N1CCn2c(C1)nnc2C(F)(F)F)\Cc3cc(F)c(F)cc3F
Spécification
Nom chimique ou matériau (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13F6N5O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22/h4-6H,1-3,7,23H2/b9-5-
Poids de la formule 405.1024