Learn More
3-(1,1,1-Triméthylhydrazine-1-ium-2-yl)propanoate Dihydrate, TRC
Code produit 30137048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137048 5 g 5g
30133749 25 g 25g
17944225 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137048 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8960805G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86426-17-7
Formule moléculaire C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Synonyme 2-(2-Carboxyethyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium inner salt hydrate (1:2), Hydrazinium, 2-(2-carboxyethyl)-1,1,1-trimethyl-, inner salt, dihydrate (9CI), 1,1,1-Trimethyl-2-(2-carboxyethyl)hydrazine zwitterion dihydrate, 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate dihydrate
Nom IUPAC 3-[(triméthylazanyl)amino]propanoate ; dihydrate
SMILES O.O.C[N+](C)(C)NCCC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Meldonium dihydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.1267
Pourcentage de pureté >95%